Tlačiť
tert-Butylchlorodimethylsilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 142.2 EUR
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
tert-Butylchlorodimethylsilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlorodimethylsilane
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
Mw: 150.72
Teplota varu: 125
Teplota tavenia: 87…90 °C
Hustota: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000501
Číslo CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
OSN: 2925
ADR: 4.1 (8) II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl