tert-Butylchlorodimethylsilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13064.22
A13064.06
A13064.14
A13064.22EA
523.06
EUR
A13064.22
A13064.06
A13064.14
tert-Butylchlorodimethylsilane ≥97%
tert-Butylchlorodimethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 18162-48-6
Molecular Formula: C6H15ClSi
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 22°(72°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 124-126°
Beilstein Reference: 505999
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00000501
Vzorec:
C₆H₁₅ClSi Teplota varu: 124…126 °C Teplota tavenia: 86…89 °C Hustota: 0,81 Teplota vzplanutia: 22 °C (72 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000501 Číslo CAS: 18162-48-6 EINECS: 242-042-4 ADR: 4.1,II |