Tlačiť
tert-Butylchlorodimethylsilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13064.22 A13064.06 A13064.14
A13064.22EA 523.06 EUR
A13064.22 A13064.06 A13064.14
tert-Butylchlorodimethylsilane ≥97%
tert-Butylchlorodimethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 18162-48-6 Molecular Formula: C6H15ClSi Formula Weight: 150.73 Flash Point: 22°(72°F) Odour: Pungent Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 505999 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00000501
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
Teplota varu: 124…126 °C
Teplota tavenia: 86…89 °C
Hustota: 0,81
Teplota vzplanutia: 22 °C (72 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000501
Číslo CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
ADR: 4.1,II