Tlačiť
Octan olovnatý bazický
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Horne′s compound, Lead(II) hydroxide acetate, Acetic acid lead (II) salt basic, Lead subacetate
A16763.0E A16763.36
A16763.0EEA 389.89 EUR
A16763.0E A16763.36
Octan olovnatý bazický
Octan olovnatý bazický
CAS No.: 1335-32-6 Molecular Formula: C4H6O4Pb.2Pb(OH)2 Formula Weight: 807.72 Merck Reference: 14,5419 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00013041
Vzorec: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Mw: 807.72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011154
Číslo CAS: 1335-32-6
EINECS: 215-630-3
OSN: 1616
ADR: 6.1 III