Tlačiť
Písek, TECHNICAL, industrial, washed
Dodávateľ: VWR Chemicals
27461.298EA 45.33 EUR
27461.298 27461.360 27461.460
Písek, TECHNICAL, industrial, washed
Písek
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1710 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02100519
Číslo CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Rozpustnost v kyselině Max. 1 %