Tlačiť
Silikagel for cleaning of platinum crucibles, calcinated, crude, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
18648-2.5KGEA 95.87 EUR
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
Silikagel for cleaning of platinum crucibles, calcinated, crude, Fluka™
Silicon dioxide
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1710 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4