Tlačiť
Písek 40-100 mesh, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
370940010 370940050 370940250 370942500
ACRO370940010EA 120.34 EUR
ACRO370940010 ACRO370940050 ACRO370940250 ACRO370942500
Písek 40-100 mesh, pure
Písek
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C
Teplota tavenia: 1610 °C
Hustota: ~ 2,6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical