Tlačiť
Oxid olovnato-olovičitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Minium, Orange lead
M-Clarity™ quality level = MQ200
241547-100G 241547-500G
SIAL241547-100GEA 43.26 EUR
SIAL241547-100G SIAL241547-500G
Oxid olovnato-olovičitý, Sigma-Aldrich®
Oxid olovnato-olovičitý
Vzorec: Pb₃O₄
Mw: 685.6
Teplota varu: 2682
Teplota tavenia: 830
Hustota: 9.1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00078491
Číslo CAS: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,05449