Tlačiť
Oxid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lead monoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203610-10G 203610-50G
SIAL203610-10GEA 121.94 EUR
SIAL203610-10G SIAL203610-50G
Oxid olovnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid olovnatý
Vzorec: PbO
Mw: 223.2
Teplota varu: 1470
Teplota tavenia: 888
Hustota: 9.5 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011164
Číslo CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05431