Tlačiť
Aluminium sulphate hydrate 98.0-102% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36294.30 36294.A1
36294.30EA 64.98 EUR
36294.30 36294.A1
Aluminium sulphate hydrate 98.0-102% ACS
Aluminium sulphate hydrate
Purity: 98.0-102% CAS No.: 17927-65-0 Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x≈14-18) Formula Weight: 342.15(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.61 pH: 3.5 Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00149136
Vzorec: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
Hustota: 1,61
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149136
Číslo CAS: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 14,366