Digallium triselenide ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Gallium (III) selenide
45572.03
45572.06
45572.03EA
94.53
EUR
45572.03
45572.06
Digallium triselenide ≥99.99% (metals basis)
Digallium triselenide
Purity: 99.99%
CAS No.: 12024-24-7
Molecular Formula: Ga2Se3
Formula Weight: 376.33
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016103
Vzorec:
Ga₂Se₃ Mw: 376.33 Teplota tavenia: 1010…1030 °C Hustota: 4.92 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016103 Číslo CAS: 12024-24-7 EINECS: 234-693-8 OSN: 3077 ADR: 9 III |