Gallium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12933.03
12933.06
12933.03EA
100.68
EUR
12933.03
12933.06
Gallium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Gallium antimonide
Purity: 99.99%
CAS No.: 12064-03-8
Molecular Formula: GaSb
Formula Weight: 191.47
Physical Form: 6mm & down Pieces
Odour: Odourless
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016101
Vzorec:
GaSb Teplota tavenia: 710 °C Hustota: 5,5…5.7 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016101 Číslo CAS: 12064-03-8 EINECS: 235-058-8 OSN: 1549 ADR: 6.1,III |