Tlačiť
Indium(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
45563.04 45563.09 45563.18
45563.04EA 133.57 EUR
45563.04 45563.09 45563.18
Indium(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Indium(III) sulphide
Purity: 99.999% CAS No.: 12030-24-9 Molecular Formula: In2S3 Formula Weight: 325.83 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00011061
Vzorec: In₂S₃
Teplota tavenia: 1050 °C
Hustota: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011061
Číslo CAS: 12030-24-9
EINECS: 234-742-3