Digallium trisulphide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Gallium (III) sulphide
41538.03
41538.06
41538.03EA
119.13
EUR
41538.03
41538.06
Digallium trisulphide ≥99.999% (metals basis)
Digallium trisulphide
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-22-5
Molecular Formula: Ga2S3
Formula Weight: 235.63
Physical Form: Powder
Density: 3.77
Melting Point: 1255°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016106
Vzorec:
Ga₂S₃ Teplota tavenia: 1255 °C Hustota: 3,77 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016106 Číslo CAS: 12024-22-5 EINECS: 234-692-2 OSN: 3260 ADR: 8,II |