Digallium trisulphide ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Gallium (III) sulphide
13387.04
13387.09
13387.02
13387.04EA
199.76
EUR
13387.04
13387.09
13387.02
Digallium trisulphide ≥99.99% (metals basis)
Digallium trisulphide
Purity: 99.99%
CAS No.: 12024-22-5
Molecular Formula: Ga2S3, may contain small amount of oxide
Formula Weight: 235.63
Physical Form: Powder
Density: 3.77
Melting Point: 1255°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016106
Vzorec:
Ga₂S₃ Teplota tavenia: 1255 °C Hustota: 3,77 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016106 Číslo CAS: 12024-22-5 EINECS: 234-692-2 OSN: 3260 ADR: 8,II |