Indium phosphide 99,9999 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Indium(III) phosphide, Indium phosphide
13974.06
13974.03
13974.06EA
1209.69
EUR
13974.06
13974.03
Indium phosphide 99,9999 Metals basis
Indium phosphide
Purity: 99.9999%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Physical Form: Pieces
Density: 4.81
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Vzorec:
InP Mw: 145.79 Teplota tavenia: 1070 °C Hustota: 4.81 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016153 Číslo CAS: 22398-80-7 EINECS: 244-959-5 Merck Index: 14,4953 |