Tlačiť
Gallium phosphide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
12266.04 12266.09 12266.18
12266.04EA 217.81 EUR
12266.04 12266.09 12266.18
Gallium phosphide ≥99.999% (metals basis)
Gallium phosphide
Purity: 99.999% CAS No.: 12063-98-8 Molecular Formula: GaP Formula Weight: 100.69 Physical Form: 6mm & Down Pieces Density: 4.13 Appearance: Pale orange Melting Point: 1465° Merck Reference: 14,4353 MDL No.: MFCD00016109
In semiconducting devices
Vzorec: GaP
Teplota tavenia: 1465 °C
Hustota: 4,13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016109
Číslo CAS: 12063-98-8
EINECS: 235-057-2
Merck Index: 14,4353