Indium(III) acetylacetonate 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Indium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Indium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III)
13794.03
13794.06
13794.14
13794.03EA
60.89
EUR
13794.03
13794.06
13794.14
Indium(III) acetylacetonate 98
Indium(III) acetylacetonate
Purity: 98%
CAS No.: 14405-45-9
Molecular Formula: C15H21InO6
Formula Weight: 412.15
Physical Form: Powder
Melting Point: 186° dec.
MDL No.: MFCD00013494
Used in catalysts
Vzorec:
C₁₅H₂₁InO₆ Mw: 412.15 Teplota tavenia: 186 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013494 Číslo CAS: 14405-45-9 EINECS: 238-378-6 |