Tlačiť
Gallium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III), Gallium (III) 2,4-pentanedionate, Gallium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Gallium(III) Acetylacetonate, Acetylacetone Gallium(III) salt, Tris(2,4-pentanedionato)gallium(III), Ga(acac)3
M-Clarity™ quality level = MQ100
393541-25G 393541-5G
SIAL393541-25GEA 1053.75 EUR
SIAL393541-25G SIAL393541-5G
Gallium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Gallium(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁GaO₆
Teplota tavenia: 196…198 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00013492
Číslo CAS: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0