Tlačiť
Gallium(III) acetylacetonate ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
42086.06 42086.14
42086.06EA 160.05 EUR
42086.06 42086.14
Gallium(III) acetylacetonate ≥99.99% (metals basis)
Gallium(III) acetylacetonate
Purity: 99.99% CAS No.: 14405-43-7 Molecular Formula: C15H21O6Ga Formula Weight: 367.05 Physical Form: Powder Density: 1.42 Melting Point: 196-198° dec. MDL No.: MFCD00013492
Vzorec: C₁₅H₂₁GaO₆
Teplota tavenia: 196…198 °C (rozkl.)
Hustota: 1,42
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013492
Číslo CAS: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0