Tlačiť
Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
632317-25G 632317-5G
SIAL632317-25GEA 506.31 EUR
SIAL632317-25G SIAL632317-5G
Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Oxid inditý
Vzorec: In₂O₃
Mw: 277.64
Teplota tavenia: 715.05
Hustota: 7.18 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011060
Číslo CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984