Tlačiť
Digallium trioxide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42528.06 42528.14 42528.22
42528.06EA 112.72 EUR
42528.06 42528.14 42528.22
Digallium trioxide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Digallium trioxide
Purity: 99.999% CAS No.: 12024-21-4 Molecular Formula: Ga2O3 Formula Weight: 187.44 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 6.44 Refractive Index: 1.92 Odour: Odourless Melting Point: 1900° Merck Reference: 14,4346 MDL No.: MFCD00011020
Vzorec: Ga₂O₃
Teplota tavenia: 1900 °C
Hustota: 6,44
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011020
Číslo CAS: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Merck Index: 14,4346