Tlačiť
Digallium trioxide 99.99+% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
201100050 201100500
ACRO201100050EA 109.91 EUR
ACRO201100050 ACRO201100500
Digallium trioxide 99.99+% (trace metals basis)
Digallium trioxide
Vzorec: Ga₂O₃
Teplota tavenia: 1740 °C
Hustota: 5,88 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011020
Číslo CAS: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.010 %