Indium(I) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Ampuled under argon
35700.06
35700.03
35700.06EA
584.42
EUR
35700.06
35700.03
Indium(I) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Indium(I) iodide
Purity: 99.998%
CAS No.: 13966-94-4
Molecular Formula: InI
Formula Weight: 241.72
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
MDL No.: MFCD00135543
Vzorec:
InI Mw: 241.72 Teplota varu: 711 Teplota tavenia: 351 Hustota: 5.32 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00135543 Číslo CAS: 13966-94-4 EINECS: 237-746-3 OSN: 3260 ADR: 8 III |