Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Ampuled under argon
35699.03
35699.06
35699.14
35699.03EA
102.29
EUR
35699.03
35699.06
35699.14
Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Gallium triiodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-91-4
Molecular Formula: GaI3
Formula Weight: 450.43
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.15
Appearance: Yellow-green
Melting Point: 212°
Boiling Point: 345° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016107
Vzorec:
GaI₃ Teplota varu: 345 °C (subl.) Teplota tavenia: 212 °C Hustota: 4,15 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016107 Číslo CAS: 13450-91-4 EINECS: 236-611-6 OSN: 3260 ADR: 8,II |