Tlačiť
Boron triiodide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
307629-25G 307629-5G
SIAL307629-25GEA 868.43 EUR
SIAL307629-25G SIAL307629-5G
Boron triiodide, Sigma-Aldrich®
Boron triiodide
Vzorec: BI₃
Teplota varu: 210 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 43 °C
Hustota: 3,35 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00036286
Číslo CAS: 13517-10-7
EINECS: 236-857-4
OSN: 3260
ADR: 8,II