Indium(III) fluoride, anhydrous ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7783-52-0
Molecular Formula: F3In
Formula Weight: 171.82
Physical Form: Powder
Density: 4.39
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1170°
Boiling Point:
Vzorec:
F₃In Teplota varu: >1200 °C Teplota tavenia: ∼ 1170 °C Hustota: 4,39 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016149 Číslo CAS: 7783-52-0 EINECS: 232-005-0 OSN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,4959 |