Tlačiť
Indium(III) fluoride, anhydrous ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
45525.06 45525.14
45525.06EA 151.62 EUR
45525.06 45525.14
Indium(III) fluoride, anhydrous ≥99.95% (metals basis)
Indium(III) fluoride
Purity: 99.95% CAS No.: 7783-52-0 Molecular Formula: F3In Formula Weight: 171.82 Physical Form: Powder Density: 4.39 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 1170° Boiling Point: 1200° Merck Reference: 14,4959 MDL No.: MFCD00016149
Vzorec: F₃In
Teplota varu: >1200 °C
Teplota tavenia: ∼ 1170 °C
Hustota: 4,39
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016149
Číslo CAS: 7783-52-0
EINECS: 232-005-0
OSN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4959