Tlačiť
Gallium trifluoride ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13987.03 13987.06
13987.03EA 231.12 EUR
13987.03 13987.06
Gallium trifluoride ≥99.995% (metals basis)
Gallium trifluoride
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-51-9 Molecular Formula: GaF3 Formula Weight: 126.72 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 4.47 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° subl. Boiling Point: ca 1000° Merck Reference: 14,4354 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011021
Vzorec: F₃Ga
Mw: 126.72
Teplota varu: ∼1000 °C
Teplota tavenia: 800 °C (subl.)
Hustota: 4.47
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011021
Číslo CAS: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,4354