Tlačiť
Boron carbide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40504.18 40504.30
40504.18EA 72.2 EUR
40504.18 40504.30
Boron carbide
Boron carbide
CAS No.: 12069-32-8 Molecular Formula: B4C Formula Weight: 55.26 Physical Form: 1-7 Micron Powder Density: 2.52 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1344 MDL No.: MFCD00011520
Vzorec: CB₄
Teplota varu: ∼3500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2350 °C
Hustota: 2,52
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011520
Číslo CAS: 12069-32-8
EINECS: 235-111-5
Merck Index: 14,1344