Aluminium carbide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Aluminum carbide, Tetraaluminium tricarbide
14038.18
14038.30
14038.18EA
387.08
EUR
14038.18
14038.30
Aluminium carbide ≥99% (metals basis)
Aluminium carbide
Purity: 99+%
CAS No.: 1299-86-1
Molecular Formula: Al4C3
Formula Weight: 143.96
Physical Form: -325 Mesh, typically 10 microns or less
Density: 2.36
Appearance: Dark grey
Melting Point: 2100° (dec.
Vzorec:
C₃Al₄ Teplota tavenia: 2100 °C Hustota: 2,36 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003425 Číslo CAS: 1299-86-1 EINECS: 215-076-2 OSN: 1394 ADR: 4.3,II Merck Index: 14,335 |
Výsledky špecifikačného testu
Total Metal Impurities | 0.9% max |