Tlačiť
Calcium titanate ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium titanate (IV), Calcium titanate, Calcium titanium oxide
11397.36 11397.A3
11397.36EA 223.02 EUR
11397.36 11397.A3
Calcium titanate ≥99% (metals basis)
Calcium titanate
Purity: 99+% CAS No.: 12049-50-2 Molecular Formula: CaTiO3 Formula Weight: 135.98 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.10 Melting Point: 1975° MDL No.: MFCD00015981
Vzorec: CaO₃Ti
Mw: 135.96
Teplota tavenia: 1975 °C
Hustota: 4.10
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015981
Číslo CAS: 12049-50-2
EINECS: 234-988-1