Tlačiť
Strontium titanate substrate 10x10x0.5 mm, polished one side 100 orientation
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38506.KT 38506.KU
38506.KTEA 206.58 EUR
38506.KT 38506.KU
Strontium titanate substrate 10x10x0.5 mm, polished one side 100 orientation
Strontium titanate
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Vzorec: O₃SrTi
Mw: 183.5
Teplota tavenia: 2080
Hustota: 5.11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049554
Číslo CAS: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1