Tlačiť
Magnesium titanate ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11398.30 11398.A1
11398.30EA 58.97 EUR
11398.30 11398.A1
Magnesium titanate ≥99% (metals basis)
Magnesium titanate
Purity: 99% CAS No.: 12032-30-3 Molecular Formula: MgTiO3 Formula Weight: 120.21 Physical Form: 2 Micron Powder Density: 3.36 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1610° MDL No.: MFCD00016198
Vzorec: MgO₃Ti
Teplota tavenia: 1610 °C
Hustota: 3,36
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016198
Číslo CAS: 12032-30-3
EINECS: 234-766-4