Tlačiť
Barium titanate ≥99.7% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
88267.22 88267.36
88267.22EA 126.75 EUR
88267.22 88267.36
Barium titanate ≥99.7% (metals basis)
Barium titanate
Purity: 99.7% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: 2 Micron Powder Density: 5.85 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1620° Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Vzorec: BaO₃Ti
Teplota tavenia: 1620 °C
Hustota: 5,85
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003447
Číslo CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
OSN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1000