Barium titanate ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45083.14
45083.06
45083.14EA
551.95
EUR
45083.14
45083.06
Barium titanate ≥99.95% (metals basis)
Barium titanate
Purity: 99.95%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form: 3-6mm Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1000
MDL No.: MFCD00003447
Vzorec:
BaO₃Ti Teplota tavenia: 1620 °C Hustota: 5,67 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003447 Číslo CAS: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 OSN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1000 |