Tlačiť
Calcium metasilicate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
372668-250G 372668-50G
SIAL372668-250GEA 600.88 EUR
SIAL372668-250G SIAL372668-50G
Calcium metasilicate, Sigma-Aldrich®
Calcium metasilicate
Vzorec: CaO₃Si
Číslo MDL: MFCD00015979
Číslo CAS: 10101-39-0
EINECS: 233-250-6