Tlačiť
Calcium iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
44254.14 44254.22
44254.14EA 288.01 EUR
44254.14 44254.22
Calcium iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Calcium iodide
Purity: 99.999% CAS No.: 10102-68-8 Molecular Formula: CaI2 Formula Weight: 293.89 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.956 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 784° Boiling Point: 1100° Merck Reference: 14,1677 MDL No.: MFCD00010910
Vzorec: CaI₂
Teplota varu: 1100 °C
Teplota tavenia: 784 °C
Hustota: 3,956
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010910
Číslo CAS: 10102-68-8
EINECS: 233-276-8
Merck Index: 14,1677