Strontium perchlorate trihydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
45577.09
45577.22
45577.36
45577.09EA
35.82
EUR
45577.09
45577.22
45577.36
Strontium perchlorate trihydrate ≥98%
Strontium perchlorate trihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 15650-09-6
Molecular Formula: Cl2O8Sr.3H2O
Formula Weight: 340.54 (286.52anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1508
MDL No.: MFCD09039117
Vzorec:
Cl₂O₈Sr·3H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09039117 Číslo CAS: 15650-09-6 EINECS: 236-614-2 OSN: 1508 ADR: 5.1,II |