Tlačiť
Strontium perchlorate trihydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
45577.09 45577.22 45577.36
45577.09EA 35.82 EUR
45577.09 45577.22 45577.36
Strontium perchlorate trihydrate ≥98%
Strontium perchlorate trihydrate
Purity: 98% CAS No.: 15650-09-6 Molecular Formula: Cl2O8Sr.3H2O Formula Weight: 340.54 (286.52anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1508 MDL No.: MFCD09039117
Vzorec: Cl₂O₈Sr·3H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09039117
Číslo CAS: 15650-09-6
EINECS: 236-614-2
OSN: 1508
ADR: 5.1,II