Tlačiť
Chlorid vápenatý ≥89%, pellets, purified, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
1313-07EA 825.11 EUR
1313-07 1313-01 1313-05
Chlorid vápenatý ≥89%, pellets, purified, J.T.Baker®
Chlorid vápenatý
Pellets. Desiccant, 4 to 8 mesh.
Vzorec: CaCl₂
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 772 °C
Hustota: 2,15 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010903
Číslo CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥89%
Assay (CaCl₂) ≥89 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm