Tlačiť
Karbid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
270296-2KG 270296-500G
SIAL270296-2KGEA 149.22 EUR
SIAL270296-2KG SIAL270296-500G
Karbid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Karbid vápenatý
Vzorec: CaC₂
Teplota tavenia: 2300 °C
Hustota: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010905
Číslo CAS: 75-20-7
EINECS: 200-848-3
OSN: 1402
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,01696