Tlačiť
Karbid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Calcium acetylide
21039-1KG-F 21039-100G-F
SIAL21039-1KG-FEA 202.57 EUR
SIAL21039-1KG-F SIAL21039-100G-F
Karbid vápenatý, Sigma-Aldrich®
Karbid vápenatý
Vzorec: CaC₂
Teplota tavenia: 2300 °C
Hustota: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010905
Číslo CAS: 75-20-7
EINECS: 200-848-3
OSN: 1402
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,01696