Potassium orthovanadate ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39502.14
39502.22
39502.14EA
333.33
EUR
39502.14
39502.22
Potassium orthovanadate ≥99.9% (metals basis)
Potassium orthovanadate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14293-78-8
Molecular Formula: K3VO4
Formula Weight: 232.24
Physical Form: Granular
Odour: Odourless
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00210642
Vzorec:
K₃O₄V Teplota tavenia: 1300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00210642 Číslo CAS: 14293-78-8 EINECS: 238-220-6 OSN: 3285 ADR: 6.1,III |