Potassium titanate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B20263.22
B20263.36
B20263.22EA
64.98
EUR
B20263.22
B20263.36
Potassium titanate
Potassium titanate
CAS No.: 12030-97-6
Molecular Formula: K2O + TiO2
Odour: Odourless
Melting Point: 1615°
MDL No.: MFCD00058803
Vzorec:
K₂O₃Ti Teplota tavenia: 1615 °C Hustota: 3,1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00058803 Číslo CAS: 12030-97-6 EINECS: 234-748-6 |