Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Potassium hexafluorotitanate(IV)
A10915.36
A10915.22
A10915.0E
A10915.36EA
79.42
EUR
A10915.36
A10915.22
A10915.0E
Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Potassium hexafluorotitanate
Purity: 97%
CAS No.: 16919-27-0
Molecular Formula: F6K2Ti
Formula Weight: 240.07
Boiling Point: 235-237°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011380
Vzorec:
F₆K₂Ti Teplota varu: 235…237 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011380 Číslo CAS: 16919-27-0 EINECS: 240-969-9 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |