Tlačiť
Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium hexafluorotitanate(IV)
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
A10915.36EA 79.42 EUR
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Potassium hexafluorotitanate
Purity: 97% CAS No.: 16919-27-0 Molecular Formula: F6K2Ti Formula Weight: 240.07 Boiling Point: 235-237° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011380
Vzorec: F₆K₂Ti
Teplota varu: 235…237 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011380
Číslo CAS: 16919-27-0
EINECS: 240-969-9
OSN: 3288
ADR: 6.1,III