Tlačiť
Potassium hexafluorosilicate ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium fluorosilicate
44495.09 44495.18 44495.30
44495.09EA 93.06 EUR
44495.09 44495.18 44495.30
Potassium hexafluorosilicate ≥99.999% (metals basis)
Potassium hexafluorosilicate
Purity: 99.999% CAS No.: 16871-90-2 Molecular Formula: F6K2Si Formula Weight: 220.28 Physical Form: Crystalline Density: 2.27 Appearance: White pH: 3.4 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7638 UN No.: 2655 MDL No.: MFCD00040666
Vzorec: F₆K₂Si
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2,27
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040666
Číslo CAS: 16871-90-2
EINECS: 240-896-2
OSN: 2655
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7638