Tlačiť
Sulfid draselný (K2Sx), EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05134.0250 1.05134.1000
1.05134.0250EA 129.96 EUR
1.05134.0250 1.05134.1000
Sulfid draselný (K2Sx), EMSURE® for analysis, Supelco®
Sulfid draselný (K2Sx)
Vzorec: K₂(S)n
Teplota tavenia: 471 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148074
Číslo CAS: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
OSN: 3262
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material