Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
MQ100
255793-10G 255793-50G
SIAL255793-10GEA 167.83 EUR
SIAL255793-10G SIAL255793-50G
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Mw: 141.96
Teplota tavenia: 250
Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805