Tlačiť
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
0306.0500EA 91.86 EUR
0306.0500 0306.1000 0306.5000
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
Teplota tavenia: 250 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003496
Číslo CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying at 105°C max. 0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.005 %