Tlačiť
Lithium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Lithium hexafluorophosphate(V)
M-Clarity™ quality level = MQ100
201146-25G 201146-5G
SIAL201146-25GEA 590.03 EUR
SIAL201146-25G SIAL201146-5G
Lithium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Lithium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆LiP
Mw: 151.91
Hustota: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011096
Číslo CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
OSN: 3260
ADR: 8 I