Tlačiť
Lithium hexafluorophosphate 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lithium hexafluorophosphate(V)
191260250 191260050 191261000
ACRO191260250EA 206.29 EUR
ACRO191260250 ACRO191260050 ACRO191261000
Lithium hexafluorophosphate 98%, pure
Lithium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆LiP
Mw: 151.91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011096
Číslo CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
OSN: 2923
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 % (ex Li)